Tisk…
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8497-1G OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA 22320 CZK
APOSOR8497-1G APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈ClN₃O
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607915
CAS číslo: 952183-30-1