Tisk…
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8496-1G OR8496-250MG OR8496-500MG OR8496-5G
APOSOR8496-1GEA 11180 CZK
APOSOR8496-1G APOSOR8496-250MG APOSOR8496-500MG APOSOR8496-5G
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃O
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607909
CAS číslo: 321405-39-4