Tisk…
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8495-1G OR8495-500MG
APOSOR8495-1GEA 13920 CZK
APOSOR8495-1G APOSOR8495-500MG
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607940
CAS číslo: 952183-49-2