Tisk…
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8493-1G OR8493-5G
APOSOR8493-1GEA 9560 CZK
APOSOR8493-1G APOSOR8493-5G
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₁H₇BrO₄
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607936
CAS číslo: 952183-45-8