Tisk…
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 7670 CZK
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₁H₇BrO₄
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607931
CAS číslo: 73420-68-5