Tisk…
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 6290 CZK
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607905
CAS číslo: 28798-81-4