Tisk…
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-CBZ protected
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 9960 CZK
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₃
MW: 275,35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437612
CAS číslo: 952183-52-7