Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8473-5G OR8473-1G
APOSOR8473-5GEA 1540 CZK
APOSOR8473-5G APOSOR8473-1G
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride 95%
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₃
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040716
CAS číslo: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II