Tisk…

5-Methylindole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Methyl-1H-indole

OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 622 CZK
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindole
5-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 267…270 °C
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005680
CAS číslo: 614-96-0
EINECS: 210-400-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR