Tisk…
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperazine
OR8469-5G
APOSOR8469-5GEA 4270 CZK
APOSOR8469-5G
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂N₄O₂
MW: 208,2172 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05182227
CAS číslo: 87394-48-7