Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 30220 CZK
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₄
Bod tání: 200…201 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 223786-53-6