Tisk…
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 2650 CZK
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₁₁H₁₅BrO₂
Bod varu: 95 °C/1mmHg
Hustota: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075696
CAS číslo: 35822-58-3