Tisk…
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 7250 CZK
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 231…233 °C
Bod tání: 101…106 °C
Bod vzplanutí: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063611
CAS číslo: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6