Tisk…
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 4010 CZK
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₄
Bod tání: 171…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06362460
CAS číslo: 438192-02-0