Tisk…
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8442-1G OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA 14020 CZK
APOSOR8442-1G APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄S
Bod tání: 195…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692435
CAS číslo: 942474-20-6