Tisk…
3,5-Dichlorobenzaldehyde, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 1240 CZK
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde, technická kvalita
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 235…240 °C
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003352
CAS číslo: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8,II