Tisk…
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 622 CZK
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095219
CAS číslo: 22282-96-8