Tisk…
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 8830 CZK
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659518
CAS číslo: 53242-18-5