Tisk…

3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 622 CZK
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
Bod tání: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659517
CAS číslo: 15862-50-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR