Tisk…
5-Hydroxyisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8420-10G OR8420-1G OR8420-5G OR8420-25G
APOSOR8420-10GEA 7050 CZK
APOSOR8420-10G APOSOR8420-1G APOSOR8420-5G APOSOR8420-25G
5-Hydroxyisatoic anhydride
5-Hydroxyisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₅NO₄
Bod tání: 275…279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798201
CAS číslo: 195986-91-5