Tisk…
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 3740 CZK
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 44318 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196818
CAS číslo: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II