Tisk…
1-Propylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 622 CZK
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Vzorec: C₃H₉BO₂
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074564
CAS číslo: 17745-45-8