Tisk…
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 705 CZK
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₃H₅BN₂O₂
MW: 111.9000 g/mol
Bod tání: 146…151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368251
CAS číslo: 763120-58-7