Tisk…
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8411-1G OR8411-5G
APOSOR8411-1GEA 9100 CZK
APOSOR8411-1G APOSOR8411-5G
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
(Z)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₉BO₃
Bod varu: 50 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09702441
CAS číslo: 219489-07-3