2,5-Dibromothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8408-1G
OR8408-5G
OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA
0
CZK
APOSOR8408-1G
APOSOR8408-5G
APOSOR8408-25G
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Vzorec:
C₃HBr₂NS Bod tání: 45…49 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS číslo: 4175-78-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...