Tisk…
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 744 CZK
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787392
CAS číslo: 335654-06-3