Tisk…
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 1870 CZK
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₄H₄NOClS
Bod varu: 96 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03001277
CAS číslo: 145015-15-2