Tisk…
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 8500 CZK
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Vzorec: C₄H₄ClNOS
Bod varu: 46 °C/10mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09265529
CAS číslo: 5198-85-6