Tisk…
2-Chloro-4-formylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 827 CZK
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Vzorec: C₄H₂ClNOS
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09702023
CAS číslo: 5198-79-8