2-Chloronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
OR8401-100G
OR8401-25G
OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA
744
CZK
APOSOR8401-100G
APOSOR8401-25G
APOSOR8401-5G
2-Chloronicotinonitrile 97%
2-Chloronicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ MW: 138.56 Bod varu: 112 °C/1mmHg Bod tání: 104…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014628 CAS číslo: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |