Tisk…
N-Methylcyclohexylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 1250 CZK
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamine
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Bod varu: 149 °C
Bod tání: –9…–7 °C
Hustota: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003832
CAS číslo: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II