Ethyl nitroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8354-100G
OR8354-25G
OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA
2690
CZK
APOSOR8354-100G
APOSOR8354-25G
APOSOR8354-5G
Ethyl nitroacetate 97%
Ethyl nitroacetate
Vzorec:
C₄H₇NO₄ Bod varu: 93…95 °C/10mmHg Hustota: 1,199 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS číslo: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...