Tisk…
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 1410 CZK
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₅NSi
Bod tání: 94…98 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03695479
CAS číslo: 75867-39-9