Tisk…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 2280 CZK
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218.33 g/mol
Bod tání: 177…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06203324
CAS číslo: 16116-80-6