Tisk…
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 1410 CZK
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₄
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01318939
CAS číslo: 135884-31-0