Tisk…
4-Chloro-o-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 4200 CZK
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylene 98%
4-Chloro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 221…223 °C
Bod tání: -6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000596
CAS číslo: 615-60-1