Tisk…
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8313-1G OR8313-5G OR8313-10G
APOSOR8313-1GEA 2980 CZK
APOSOR8313-1G APOSOR8313-5G APOSOR8313-10G
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258643
CAS číslo: 875305-86-5