Tisk…
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8312-1G OR8312-5G
APOSOR8312-1GEA 3740 CZK
APOSOR8312-1G APOSOR8312-5G
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Vzorec: C₉H₉BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258762
CAS číslo: 929000-30-6