Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8311-1G OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA 3940 CZK
APOSOR8311-1G APOSOR8311-5G
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-5-nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₅BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529620
CAS číslo: 54321-80-1