Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 417 CZK
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955627
CAS číslo: 26163-03-1