3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8307-1G
OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA
3940
CZK
APOSOR8307-1G
APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Vzorec:
C₉H₉BrN₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258761 CAS číslo: 929000-26-0 |