Tisk…
6-Chloro-4-quinazolone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 1990 CZK
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Bod tání: 271…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01686365
CAS číslo: 16064-14-5