Tisk…
8-Methyl-4-quinazolone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 1490 CZK
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-quinazolone 98%
8-Methyl-4-quinazolone
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01685945
CAS číslo: 19181-54-5