Tisk…
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8296-1G OR8296-5G
APOSOR8296-1GEA 3740 CZK
APOSOR8296-1G APOSOR8296-5G
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-diethyl-5-nitrobenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258763
CAS číslo: 929000-34-0