7-Methoxy-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
OR8294-100G
OR8294-25G
OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA
10020
CZK
APOSOR8294-100G
APOSOR8294-25G
APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-quinolinol
7-Methoxy-4-quinolinol
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Bod tání: 213…217 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00169015 CAS číslo: 82121-05-9 UN: 3335 ADR: 9,III |