Tisk…
3-Benzyloxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 500 CZK
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007784
CAS číslo: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6