Tisk…
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 622 CZK
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Bod tání: 214…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053576
CAS číslo: 5305-59-9