Tisk…
4-Aminopyrimidine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8287-25G OR8287-5G OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA 5200 CZK
APOSOR8287-25G APOSOR8287-5G APOSOR8287-1G
4-Aminopyrimidine 97+%
4-Aminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃
Bod tání: 147…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006112
CAS číslo: 591-54-8