5-Methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8286-1G
OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA
787
CZK
APOSOR8286-1G
APOSOR8286-5G
5-Methylpyrimidine
5-Methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₆N₂ Bod varu: 152…154 °C Bod tání: 33…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047386 CAS číslo: 2036-41-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |