Tisk…
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 6580 CZK
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646112
CAS číslo: 4316-97-6
UN: 3261
ADR: 8,II